1-Hexyl-4-iodbenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26878.09 H26878.03
H26878.09EA 2430 DKK
H26878.09 H26878.03
1-Hexyl-4-iodbenzen ≥98%
1-Hexyl-4-iodbenzen
Purity: 98% CAS No.: 62150-34-9 Molecular Formula: C12H17I Formula Weight: 288.16 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5530 Boiling Point: 122-125°/3mm MDL No.: MFCD07777097
Formel: C₁₂H₁₇I
Molekylvægt: 288.17 g/mol
Kogepunkt: 122…125 °C (3 mmHg)
Flammepunkt: >120 °C (248 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777097
CAS-nummer: 62150-34-9