2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
A18539.03 A18539.06 A18539.14
A18539.03EA 566 DKK
A18539.03 A18539.06 A18539.14
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon ≥97%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
Purity: 97% CAS No.: 703-23-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 141°/16mm MDL No.: MFCD00008732
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 141 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008732
CAS-nummer: 703-23-1
EINECS: 211-872-9