2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
331240050 331240250
ACRO331240050EA 453 DKK
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon 99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Flammepunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00008731
CAS-nummer: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %