4'-Chlor-3'-Fluoracetophenon ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26373.03 H26373.06 H26373.14
H26373.03EA 866 DKK
H26373.03 H26373.06 H26373.14
4'-Chlor-3'-Fluoracetophenon ≥97%
4'-Chlor-3'-Fluoracetophenon
Purity: 97% CAS No.: 151945-84-5 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 MDL No.: MFCD04115858
Formel: C₈H₆ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115858
CAS-nummer: 151945-84-5
EINECS: None