2,6-Dibrom-p-toluidin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
A17184.14
A17184.22
A17184.14EA
640
DKK
A17184.14
A17184.22
2,6-Dibrom-p-toluidin ≥98%
2,6-Dibrom-p-toluidin
Purity: 98+%
CAS No.: 6968-24-7
Molecular Formula: C7H7Br2N
Formula Weight: 264.96
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 2085782
Formel:
C₇H₇Br₂N Molekylvægt: 264.95 g/mol Kogepunkt: 296 Smeltepunkt: 72…76 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007641 CAS-nummer: 6968-24-7 EINECS: 230-182-9 |