2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
310370050 310370250
ACRO310370050EA 430 DKK
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Smeltepunkt: 99…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012143
CAS-nummer: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %