Bariumdiphenylamin-4-sulfonat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
D4130-25GEA 2320 DKK
D4130-25G D4130-50G D4130-5G
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat, Supelco®
Bariumdiphenylamin-4-sulfonat
Formel: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007497
CAS-nummer: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN nummer: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36bef5e3b88ef2c1a87e7413bc720a14a5268931&vid=252019298b7070cfc5d7dd769eb30c8c67d6aae3&prid=web&clid=SAPDAM