2-Nitro-p-anisidin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Amino-3-nitroanisole, 4-Methoxy-2-nitroaniline
A11673.0E A11673.22 A11673.36
A11673.0EEA 5350 DKK
A11673.0E A11673.22 A11673.36
2-Nitro-p-anisidin ≥99%
2-Nitro-p-anisidin
Purity: 99% CAS No.: 96-96-8 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 880318 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007152
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molekylvægt: 168.15 g/mol
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 126…128 °C
Flammepunkt: >200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007152
CAS-nummer: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 II