2-Nitro-p-anisidin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Amino-3-nitroanisole, 4-Methoxy-2-nitroaniline
125960250
125961000
125965000
ACRO125960250EA
207
DKK
ACRO125960250
ACRO125961000
ACRO125965000
2-Nitro-p-anisidin 97%
2-Nitro-p-anisidin
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molekylvægt: 168.15 g/mol Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 123…126 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007152 CAS-nummer: 96-96-8 EINECS: 202-547-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Orange Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Elemental Analysis | 18.13 to 19.07 % N |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |