Metylorange
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
T118.1 T118.2
ROTHT118.1EA 260.3 DKK
ROTHT118.1 ROTHT118.2
Metylorange
Metylorange
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Molekylvægt: 327.34 g/mol
Kogepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: > 300 °C
Massefylde: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 38
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN nummer: 3143
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06127