4-Fluor-2-methoxyphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B22211.06
B22211.14
B22211.06EA
1630
DKK
B22211.06
B22211.14
4-Fluor-2-methoxyphenol ≥97%
4-Fluor-2-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 450-93-1
Molecular Formula: C7H7FO2
Formula Weight: 142.13
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 5425200
MDL No.: MFCD00070797
Formel:
C₇H₇FO₂ Molekylvægt: 142.13 g/mol Kogepunkt: 195 °C Massefylde: 1.25 Flammepunkt: 102 °C (216 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070797 CAS-nummer: 450-93-1 |