2-Fluor-6-methoxyphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H26471.03 H26471.06
H26471.03EA 988 DKK
H26471.03 H26471.06
2-Fluor-6-methoxyphenol ≥97%
2-Fluor-6-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 73943-41-6 Molecular Formula: C7H7FO2 Formula Weight: 142.13 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.52 Boiling Point: 130-131°/36mm MDL No.: MFCD00075140
Formel: C₇H₇FO₂
Molekylvægt: 142.13 g/mol
Kogepunkt: 130…131 °C (36 mmHg)
Massefylde: 1.23
Flammepunkt: 103 °C (218 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075140
CAS-nummer: 73943-41-6