4-Fluor-2,6-dinitrophenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A17309.03 A17309.06
A17309.03EA 403 DKK
A17309.03 A17309.06
4-Fluor-2,6-dinitrophenol ≥98%
4-Fluor-2,6-dinitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 364-32-9 Molecular Formula: C6H3FN2O5 Formula Weight: 202.10 Melting Point: 50-56° MDL No.: MFCD00179333
Formel: C₆H₃FN₂O₅
Molekylvægt: 202.1 g/mol
Smeltepunkt: 50…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179333
CAS-nummer: 364-32-9