4-Fluor-2-iodanilin 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B25499.14 B25499.06
B25499.14EA 2280 DKK
B25499.14 B25499.06
4-Fluor-2-iodanilin 98
4-Fluor-2-iodanilin
Purity: 98% CAS No.: 61272-76-2 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042584
Formel: C₆H₅FIN
Molekylvægt: 237.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042584
CAS-nummer: 61272-76-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III