5-Fluor-2-iodanilin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L17723.03 L17723.06
L17723.03EA 579 DKK
L17723.03 L17723.06
5-Fluor-2-iodanilin ≥97%
5-Fluor-2-iodanilin
Purity: 97% CAS No.: 255724-71-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Melting Point: 40-42° Beilstein Reference: 8478850 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02093953
Formel: C₆H₅FIN
Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093953
CAS-nummer: 255724-71-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III