2-Fluor-4-iodanilin 99
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22450.14 B22450.06 B22450.22
B22450.14EA 1050 DKK
B22450.14 B22450.06 B22450.22
2-Fluor-4-iodanilin 99
2-Fluor-4-iodanilin
Purity: 99% CAS No.: 29632-74-4 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-57° Beilstein Reference: 2081100 MDL No.: MFCD00011738
Formel: C₆H₅FIN
Molekylvægt: 237.02 g/mol
Kogepunkt: 259
Smeltepunkt: 55…57 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011738
CAS-nummer: 29632-74-4