5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
400050-250
400050-100
CAYM400050-250EA
615
DKK
CAYM400050-250
CAYM400050-100
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Formel:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Molekylvægt: 396.36 g/mol Smeltepunkt: 240…244 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007140 CAS-nummer: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |