5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
400050-250 400050-100
CAYM400050-250EA 615 DKK
CAYM400050-250 CAYM400050-100
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Smeltepunkt: 240…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007140
CAS-nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4