5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre) ≥98.0%
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
422592JEA 2110 DKK
422592J 422593K
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre) ≥98.0%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Molekylvægt: 396.36 g/mol
Smeltepunkt: 240…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007140
CAS-nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder