Isophthalsyredichlorid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isophthaloyl chloride
A15904.22
A15904.36
A15904.22EA
419
DKK
A15904.22
A15904.36
Isophthalsyredichlorid ≥98%
Isophthalsyredichlorid
Purity: 98%
CAS No.: 99-63-8
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.02
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 275-278°
Beilstein Reference: 638342
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000678
Formel:
C₈H₄Cl₂O₂ Kogepunkt: 275…278 °C Smeltepunkt: 42…45 °C Massefylde: 1,388 Flammepunkt: 180 °C (356 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000678 CAS-nummer: 99-63-8 EINECS: 202-774-7 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |