2-Chlor-4-iodanilin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A10742.14 A10742.06 A10742.22
A10742.14EA 2050 DKK
A10742.14 A10742.06 A10742.22
2-Chlor-4-iodanilin ≥98%
2-Chlor-4-iodanilin
Purity: 98% CAS No.: 42016-93-3 Molecular Formula: C6H5ClIN Formula Weight: 253.47 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 2081106 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025298
Formel: C₆H₅ClIN
Kogepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025298
CAS-nummer: 42016-93-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III