3-Chlor-2-Fluoranilin 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H51144.06 H51144.22
H51144.06EA 374 DKK
H51144.06 H51144.22
3-Chlor-2-Fluoranilin 97
3-Chlor-2-Fluoranilin
Purity: 97% CAS No.: 2106-04-9 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.564 Odour: Characteristic Boiling Point: 214° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00069415
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 214 °C
Massefylde: 1.324
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069415
CAS-nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III