Zofenopril Calcium ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Z0041-25MG Z0041-100MG
TCIAZ0041-25MGEA 731 DKK
TCIAZ0041-25MG TCIAZ0041-100MG
Zofenopril Calcium ≥97.0% (by HPLC)
Zofenopril Calcium
Formel: C₄₄H₄₄CaN₂O₈S₄
Smeltepunkt: 246°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08704648
CAS-nummer: 81938-43-4
Merck Index: 14,10186
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%