Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Naphthenic Acid Zinc Salt
Z0039-25ML Z0039-500ML
TCIAZ0039-25MLEA 132 DKK
TCIAZ0039-25ML TCIAZ0039-500ML
Zinc naphthenate (∼8% Zn)
Zinc naphthenate
Formel: 2(C₁₁H₇O₂)·Zn
Flammepunkt: 43°C
MDL Number: MFCD00147699
CAS-nummer: 12001-85-3
EINECS: 234-409-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to Brown clear liquid
Zinc 7.5 to 8.4 %