Diyttrium trioxid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
Y0007-25G
Y0007-100G
TCIAY0007-25GEA
362
DKK
TCIAY0007-25G
TCIAY0007-100G
Diyttrium trioxid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Diyttrium trioxid
Formel:
Y₂O₃ Molekylvægt: 225.81 g/mol Kogepunkt: 4300 Smeltepunkt: 2410 |
MDL Number:
MFCD00011473 CAS-nummer: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |