Deuterium oxid
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Water-D2, Heavy water
W0002-10ML W0002-100ML
TCIAW0002-10MLEA 411 DKK
TCIAW0002-10ML TCIAW0002-100ML
Deuterium oxid
Deuterium oxid
Formel: D₂O
Molekylvægt: 20 g/mol
Kogepunkt: 101°C
Smeltepunkt: 4°C
MDL Number: MFCD00044636
CAS-nummer: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 14,02940
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&vid=6272c81fff9fec28bccb31e813a21fa0d9a0a03a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.8 atom%D