[Arg 8]-Vasopressin Acetate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
V0159-25MG V0159-5MG
TCIAV0159-25MGEA 5250 DKK
TCIAV0159-25MG TCIAV0159-5MG
[Arg 8]-Vasopressin Acetate ≥98.0% (by HPLC)
[Arg 8]-Vasopressin Acetate
Formel: C₄₆H₆₅N₁₅O₁₂S₂·xC₂H₄O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00133939
CAS-nummer: 129979-57-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%