2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)dimalononitrile ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 9,10-Bis(dicyanomethylene)-2-vinylanthracene
V0137-1G V0137-5G
TCIAV0137-1GEA 690 DKK
TCIAV0137-1G TCIAV0137-5G
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)dimalononitrile ≥98.0% (by HPLC)
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)dimalononitrile
Formel: C₂₂H₁₀N₄
Molekylvægt: 330.35 g/mol
CAS-nummer: 1612793-07-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a3c41f45135721e8a564aa88e862d5a3643cf84&vid=6a3c41f45135721e8a564aa88e862d5a3643cf84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.00 to 18.00 %