2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 9,10-Bis(1,3-dithiol-2-ylidene)-2-vinylanthracene
V0136-100MG V0136-500MG
TCIAV0136-100MGEA 870 DKK
TCIAV0136-100MG TCIAV0136-500MG
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole) ≥98.0% (by GC)
2,2'-(2-Vinylanthracene-9,10-diylidene)bis(1,3-dithiole)
Formel: C₂₂H₁₄S₄
Molekylvægt: 406.59 g/mol
CAS-nummer: 736998-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98082c0650684d1246d3a440a7d53f65248e07a0&vid=98082c0650684d1246d3a440a7d53f65248e07a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %