Vinylene carbonate ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Dioxol-2-one
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
V0015-25G V0015-5G
TCIAV0015-25GEA 1060 DKK
TCIAV0015-25G TCIAV0015-5G
Vinylene carbonate ≥98.0% (by GC) stabilised
Vinylene carbonate
Formel: C₃H₂O₃
Kogepunkt: 60°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005380
CAS-nummer: 872-36-6
EINECS: 212-825-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %