Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Ethenyl-4-(trimethylsilyl)benzene, 4-Trimethylsilylstyrene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
T3919-1G T3919-250MG
TCIAT3919-1GEA 920 DKK
TCIAT3919-1G TCIAT3919-250MG
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane ≥95.0% (by GC) stabilised
Trimethyl(4-vinylphenyl)silane
Formel: C₁₁H₁₆Si
Molekylvægt: 176.33 g/mol
Kogepunkt: 90°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05663945
CAS-nummer: 1009-43-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8880 to 0.9020