Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T3823-50MG T3823-250MG
TCIAT3823-50MGEA 1380 DKK
TCIAT3823-50MG TCIAT3823-250MG
Tirapazamine ≥98.0% (by HPLC)
Tirapazamine
Formel: C₇H₆N₄O₂
Smeltepunkt: 230°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00132954
CAS-nummer: 27314-97-2
Merck Index: 14,09461
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 30.00 to 33.00 %