2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis[3-[3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl]propanoate] ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T3804-25G T3804-5G
TCIAT3804-25GEA 739 DKK
TCIAT3804-25G TCIAT3804-5G
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis[3-[3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl]propanoate] ≥95.0% (by GC)
2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5]undecane-3,9-diylbis(2-methylpropane-2,1-diyl) bis[3-[3-(tert-butyl)-4-hydroxy-5-methylphenyl]propanoate]
Formel: C₄₃H₆₄O₁₀
MDL Number: MFCD09838745
CAS-nummer: 90498-90-1
EINECS: 410-730-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C