2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
T3745-25G T3745-5G
TCIAT3745-25GEA 813 DKK
TCIAT3745-25G TCIAT3745-5G
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane ≥95.0% (by GC)
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane
Formel: C₉H₁₈O₃Si₃
Kogepunkt: 80°C
MDL Number: MFCD00023111
CAS-nummer: 3901-77-7
EINECS: 223-458-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9690 to 0.9790
Refractive index n20/D 1.4240 to 1.4280