[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(4-(Trifluoromethyl)phenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium 4-methylbenzenesulphonate, [(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium Tosylate
T3622-200MG
T3622-1G
TCIAT3622-200MGEA
632
DKK
TCIAT3622-200MG
TCIAT3622-1G
[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formel:
C₂₃H₂₂F₃IO₆S Molekylvægt: 610.38 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD30725767 CAS-nummer: 1868173-15-2 |
|
Specifikationer Testresultater
Purity (HPLC) | min. 97.0 % (total of Ion-Pair) |