Tridecan-7-amine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T3591-1ML T3591-5ML
TCIAT3591-1MLEA 1240 DKK
TCIAT3591-1ML TCIAT3591-5ML
Tridecan-7-amine ≥97.0% (by GC)
Tridecan-7-amine
Formel: C₁₃H₂₉N
Kogepunkt: 102°C
MDL Number: MFCD20690568
CAS-nummer: 22513-16-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62131fe12af51cc9affc1911d0e663be4315bbee&vid=62131fe12af51cc9affc1911d0e663be4315bbee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %