1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T3526-1G T3526-5G
TCIAT3526-1GEA 698 DKK
TCIAT3526-1G TCIAT3526-5G
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene
Formel: C₁₅H₃₀Si₃
Kogepunkt: 244°C
MDL Number: MFCD00093247
CAS-nummer: 5624-60-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %