Tris(2-chlorethyl)phosphat ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T3447-25G T3447-100G
TCIAT3447-25GEA 206 DKK
TCIAT3447-25G TCIAT3447-100G
Tris(2-chlorethyl)phosphat ≥93.0% (by GC)
Tris(2-chlorethyl)phosphat
Formel: C₆H₁₂Cl₃O₄P
Kogepunkt: 146°C
Flammepunkt: 222°C
MDL Number: MFCD00000967
CAS-nummer: 115-96-8
EINECS: 204-118-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&vid=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %