2,4,6-Triphenylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T3394-200MG T3394-1G
TCIAT3394-200MGEA 403 DKK
TCIAT3394-200MG TCIAT3394-1G
2,4,6-Triphenylpyridine ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Triphenylpyridine
Formel: C₂₃H₁₇N
Molekylvægt: 307.40 g/mol
MDL Number: MFCD00014630
CAS-nummer: 580-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ee1e39b636662bec495b390c94f66d3957b58f2&vid=8ee1e39b636662bec495b390c94f66d3957b58f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C