2-Brom-6-methoxyphenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25535.03 B25535.06 B25535.14
B25535.03EA 564 DKK
B25535.03 B25535.06 B25535.14
2-Brom-6-methoxyphenol ≥98%
2-Brom-6-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 28165-49-3 Molecular Formula: C7H7BrO2 Formula Weight: 203.04 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD08146628
Formel: C₇H₇BrO₂
Molekylvægt: 203.04 g/mol
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08146628
CAS-nummer: 28165-49-3