2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T3375-1G T3375-5G
TCIAT3375-1GEA 813 DKK
TCIAT3375-1G TCIAT3375-5G
2,4,6-Tribromopyridine ≥97.0% (by GC)
2,4,6-Tribromopyridine
Formel: C₅H₂Br₃N
Kogepunkt: 284°C
MDL Number: MFCD00234002
CAS-nummer: 2408-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01536939e08ce8cb63ab3b7db87b5b4c0e6ec948&vid=01536939e08ce8cb63ab3b7db87b5b4c0e6ec948&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C