4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med 4-tert-Butylpyrocatechol
T3355-1G T3355-5G
TCIAT3355-1GEA 419 DKK
TCIAT3355-1G TCIAT3355-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (by GC) stabilised
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₇F₃
Kogepunkt: 66°C
Flammepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075539
CAS-nummer: 402-50-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&vid=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %