3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon
T3354-1G T3354-5G
TCIAT3354-1GEA 714 DKK
TCIAT3354-1G TCIAT3354-5G
3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (by GC) stabilised
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₇F₃
Kogepunkt: 65°C
Flammepunkt: 42°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00075481
CAS-nummer: 402-24-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951b3b8643ec7a9213831c9d309ba6aeab252dd0&vid=951b3b8643ec7a9213831c9d309ba6aeab252dd0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %