4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
T3341-1G T3341-5G
TCIAT3341-1GEA 214 DKK
TCIAT3341-1G TCIAT3341-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluormethoxy)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molekylvægt: 219.19 g/mol
Kogepunkt: 88°C
Flammepunkt: 107°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042412
CAS-nummer: 64285-95-6
UN nummer: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&vid=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %