1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T3329-1G T3329-5G
TCIAT3329-1GEA 764 DKK
TCIAT3329-1G TCIAT3329-5G
1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Tribromobenzene
Formel: C₆H₃Br₃
Kogepunkt: 283°C
MDL Number: MFCD00192668
CAS-nummer: 608-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&vid=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C