2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Isothiocyanato-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanate
T3324-5G T3324-25G
TCIAT3324-5GEA 731 DKK
TCIAT3324-5G TCIAT3324-25G
2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanat ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trimethylphenylisothiocyanat
Formel: C₁₀H₁₁NS
Kogepunkt: 75°C
MDL Number: MFCD00022055
CAS-nummer: 6095-82-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89dacad7aea8dbc6d8e51d235efc2e5ee651be17&vid=89dacad7aea8dbc6d8e51d235efc2e5ee651be17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C