4-Brom-2-nitrophenol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26529.06 H26529.14
H26529.06EA 335 DKK
H26529.06 H26529.14
4-Brom-2-nitrophenol ≥98%
4-Brom-2-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 7693-52-9 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00082540
Formel: C₆H₄BrNO₃
Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 88…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082540
CAS-nummer: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4