2,3,4-Trimethoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
T3285-25G T3285-5G
TCIAT3285-25GEA 1690 DKK
TCIAT3285-25G TCIAT3285-5G
2,3,4-Trimethoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
2,3,4-Trimethoxybenzonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Kogepunkt: 167°C
MDL Number: MFCD00001785
CAS-nummer: 43020-38-8
EINECS: 256-049-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C