2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
T3278-1G
T3278-5G
TCIAT3278-1GEA
247
DKK
TCIAT3278-1G
TCIAT3278-5G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel:
C₉H₁₀F₃N Molekylvægt: 189.181 g/mol Kogepunkt: 90°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01529875 CAS-nummer: 775-00-8 UN nummer: 2735 ADR: 8 II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |