3,4,5-Trimethoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
T3244-5G
T3244-25G
TCIAT3244-5GEA
509
DKK
TCIAT3244-5G
TCIAT3244-25G
3,4,5-Trimethoxybenzonitril ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trimethoxybenzonitril
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ Kogepunkt: 185°C |
MDL Number:
MFCD00001803 CAS-nummer: 1885-35-4 EINECS: 217-550-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 92.0 to 96.0 deg-C |